Learn More
2-(tri-n-butylstannyl)oxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037202
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
145214-05-7
C15H29NOSn
358.113
MFCD06798076
YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannyl oxazole, 2-tri-n-butylstannyl oxazole, 2-tributylstannyl-1,3-oxazole, 2-tributylstannanyl-oxazole, 2-tributylstannyloxazole, 2tributylstannyloxazole, acmc-20aom1, 2-tributylstannyl-oxazole, 2-tributylstannanyloxazole
15486183
tributyle(1,3-oxazol-2-yl)stannane
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CO1
145214-05-7
C15H29NOSn
358.113
MFCD06798076
YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannyl oxazole, 2-tri-n-butylstannyl oxazole, 2-tributylstannyl-1,3-oxazole, 2-tributylstannanyl-oxazole, 2-tributylstannyloxazole, 2tributylstannyloxazole, acmc-20aom1, 2-tributylstannyl-oxazole, 2-tributylstannanyloxazole
15486183
tributyle(1,3-oxazol-2-yl)stannane
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CO1
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole act as a synthetic building block, which is utilized in Stille coupling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(tri-n-butylstannyl)oxazole agit comme un bloc de construction synthétique, qui est utilisé dans le couplage de Stille
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole
Couleur Incolore
Densité 1.71 g/mL
Point d’ébullition 108°C to 110°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.493
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2788
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 358.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide