missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2’-(trifluorométhoxy)acétophénone, 98+ %, Thermo Scientific™

Catalog Number 11389935
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
220227-93-0
C9H7F3O2
204.148
MFCD00236320
XTXSTESGCXKUIH-UHFFFAOYSA-N
2'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-trifluoromethoxy benzene, pubchem4295, 2-trifluoromethoxy acetophenone98, 1-2-trifluoromethoxyphenyl ethanone, 2'-trifluoromethoxy acetophenone98
2777176
1-[2-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
CC(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
220227-93-0
C9H7F3O2
204.148
MFCD00236320
XTXSTESGCXKUIH-UHFFFAOYSA-N
2'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-trifluoromethoxy benzene, pubchem4295, 2-trifluoromethoxy acetophenone98, 1-2-trifluoromethoxyphenyl ethanone, 2'-trifluoromethoxy acetophenone98
2777176
1-[2-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
CC(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Densité 1.265
Indice de réfraction 1.45
Quantité 1 g
Beilstein 2259035
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté ≥98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'