Learn More
Méthacrylate de 2-(triméthylsiloxy)éthyle, 94 %, stab. avec 100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046879
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
17407-09-9
C9H18O3Si
202.33
MFCD00053869
WUGOQZFPNUYUOO-UHFFFAOYSA-N
2-trimethylsilyl oxy ethyl methacrylate, 2-trimethylsilyloxy ethyl methacrylate, methacryloxyethoxytrimethylsilane, 2-trimethylsiloxy ethyl methacrylate, trimethylsiloxy-ethylmethacrylate, acmc-1buxw, trimethylsilyloxyethyl-methacrylate, 2-trimethylsiloxyethyl methacrylate, 2-trimethylsiloxy ethylmethacrylate
87094
2-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
CC(=C)C(=O)OCCO[Si](C)(C)C
17407-09-9
C9H18O3Si
202.33
MFCD00053869
WUGOQZFPNUYUOO-UHFFFAOYSA-N
2-trimethylsilyl oxy ethyl methacrylate, 2-trimethylsilyloxy ethyl methacrylate, methacryloxyethoxytrimethylsilane, 2-trimethylsiloxy ethyl methacrylate, trimethylsiloxy-ethylmethacrylate, acmc-1buxw, trimethylsilyloxyethyl-methacrylate, 2-trimethylsiloxyethyl methacrylate, 2-trimethylsiloxy ethylmethacrylate
87094
2-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
CC(=C)C(=O)OCCO[Si](C)(C)C
2-(Trimethylsiloxy)ethyl methacrylate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2Le méthacrylate d’éthyle (triméthylsiloxy) est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Trimethylsiloxy)ethyl methacrylate
Note relative au nom stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Densité 0.995
Point d’ébullition 65°C (0.9 mmHg)
Point d’éclair 42°C (107°F)
Indice de réfraction 1.43
Quantité 10 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 202.33
Pourcentage de pureté 94%