Learn More
Alfa Aesar™ 2-(triméthylsilyl)benzothiazole, tech. 90 %
Marque:  Alfa Aesar™ L11625.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 32137-73-8 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11392527
  • 50.83€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
32137-73-8
207.366
MNXBVXVIRAIAEG-UHFFFAOYSA-N
520560
C[Si](C)(C)C1=NC2=CC=CC=C2S1
C10H13NSSi
MFCD00068185
2-trimethylsilyl benzothiazole, 2-trimethylsilyl benzo d thiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-benzothiazole, amtsi089, acmc-1cr1o, benzothiazole,2-trimethylsilyl, 1,3-benzothiazol-2-yl trimethyl silane, 2-trimethylsilyl-1,3-benzothiazole #
1,3-benzothiazol-2-yl(triméthyle)silane
Spécification
2-(Trimethylsilyl)benzothiazole
1.572
128°C to 130°C (2mmHg)
32137-73-8
MFCD00068185
2-trimethylsilyl benzothiazole, 2-trimethylsilyl benzo d thiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-benzothiazole, amtsi089, acmc-1cr1o, benzothiazole,2-trimethylsilyl, 1,3-benzothiazol-2-yl trimethyl silane, 2-trimethylsilyl-1,3-benzothiazole #
C[Si](C)(C)C1=NC2=CC=CC=C2S1
207.366
207.37
Technique
1.06
Moisture sensitive
1g
C10H13NSSi
1073964
MNXBVXVIRAIAEG-UHFFFAOYSA-N
1,3-benzothiazol-2-yl(triméthyle)silane
520560
90%
Vidéos
FDS Documents