missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(triméthylsilyl)benzothiazole, tech. 90 %

Catalog Number p-7045695
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
32137-73-8
C10H13NSSi
207.366
MFCD00068185
MNXBVXVIRAIAEG-UHFFFAOYSA-N
2-trimethylsilyl benzothiazole, 2-trimethylsilyl benzo d thiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-benzothiazole, amtsi089, acmc-1cr1o, benzothiazole,2-trimethylsilyl, 1,3-benzothiazol-2-yl trimethyl silane, 2-trimethylsilyl-1,3-benzothiazole #
520560
1,3-benzothiazol-2-yl(triméthyle)silane
C[Si](C)(C)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
32137-73-8
C10H13NSSi
207.366
MFCD00068185
MNXBVXVIRAIAEG-UHFFFAOYSA-N
2-trimethylsilyl benzothiazole, 2-trimethylsilyl benzo d thiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-benzothiazole, amtsi089, acmc-1cr1o, benzothiazole,2-trimethylsilyl, 1,3-benzothiazol-2-yl trimethyl silane, 2-trimethylsilyl-1,3-benzothiazole #
520560
1,3-benzothiazol-2-yl(triméthyle)silane
C[Si](C)(C)C1=NC2=CC=CC=C2S1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-(Trimethylsilyl)benzothiazole
Densité 1.06
Point d’ébullition 128°C to 130°C (2 mmHg)
Indice de réfraction 1.572
Quantité 1 g
Beilstein 1073964
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 207.37
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'