Learn More
2-(triméthylsilyl)éthanol, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 210482500
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 2916-68-9 Poids : 0.25630kg Transport : UN number : 1987 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité 250mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11995811
  • 1214.00€ / 250mL
Date d’expédition estimée: 11-08-2021
Identifiants chimiques
2916-68-9
118.25
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
18013
C[Si](C)(C)CCO
C5H14OSi
MFCD00002825
2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
2-triméthylsilylethanol
Spécification
2-(Trimethylsilyl)ethanol
50°C
Flacon en verre
0.825
Incolore
2916-68-9
100.0
C5H14OSi
MFCD00002825
Solubility in water: soluble in water
C[Si](C)(C)CCO
118.25
118.25
99%
0.8250g/mL
Authentic
1.4235 to 1.4255
71.0°C to 73.0°C (35.0mmHg)
250mL
98.5
99%
(CH3)3SiCH2CH2OH
2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
2-triméthylsilylethanol
18013
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.