Learn More
Fisherbrand™ Connecteurs d’échafaudage pivotants à deux voies
Utilisés pour fixer deux tiges ou tubes à n’importe quel angle l’un par rapport à l’autre. Les connecteurs d’échafaudage pivotants à deux voies Fisherbrand™ peuvent être serrés manuellement.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Avec vis de serrage
- Les deux composants sont retenus librement par une rondelle de tension
Spécification
Connecteur à 2 voies | |
Pivot à 2 voies |