Learn More
Ohaus™ 2 Godets de centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x100/5MIS
Godets portoirs pour tubes à centrifuger, adaptés au rotor libre R-S4x100/5MIS.
Marque:  Ohaus™ 30314860
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Code produit. 15866692
  • 173.00€ / 2 pièces
Date d’expédition estimée: 06-01-2022
Description
Description
ulliGodet oscillant pouvant accueillir des tubes de taille spécifique pour la centrifugation/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontiertrade; R-S4x100/5MIS/li/ul
Spécification
Spécification
Bucket, 100ml w/o Cap, 2/pk
R-S4x100/5MIS Swing Out Rotor
1
1 x 100 mL (w/ cap)
2 Buckets