missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI

Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI

Marque:  Ohaus™ 30304367

Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15866642

  • 257.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 30-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontiertrade; R-S4x250/4MI/li/ul
Spécification

Spécification

VCA
16 mm
Rack, 8 x 4 à 10 ml D16 mm Vca, 2/boîte
2
8 x 4 à 10 ml
Rotors libres R-S4x250/4MI
8
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions