Learn More
Thermo Scientific™ 20 mm Autosampler Vial
Available in 10mL and 20mL usable volumes this screw thread vial requires no tools for closure. Magnetic caps are ideal for magnetic pick up in autosamplers.
93.20€ - 98.55€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Septum | Silicone bleu / PTFE naturel 20 mm |
À utiliser avec (application) | Micro-extraction |
Type de bouchon | Bouchon à sertir (magnétique) |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Matériau du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Matériau du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15886251
|
Thermo Scientific™
20-MCBC-STME |
Bleu | Aluminium, fer blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15876251
|
Thermo Scientific™
20-MCB-STME |
Argent | PTFE, silicone |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Spécification
PTFE | |
Micro-extraction | |
100 | |
20 mm |
Silicone bleu / PTFE naturel 20 mm | |
Bouchon à sertir (magnétique) | |
1,0 mm |