Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure en PVC, 200 x 25 mm (Ø x H)
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont une soudure PVC, une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm.
152.64€ - 339.20€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 200mm |
---|---|
Mesh Material | Acier inoxydable |
Quantité | 1/boîte |
Type | Tamis |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11704439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-017 |
40 μm |
237.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11794429
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-014 |
32 μm |
339.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766747
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-018 |
45μ m |
213.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11714439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-019 |
50μ m |
180.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11734459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-020 |
53μ m |
193.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11724439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-022 |
63 μm |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-024 |
75 μm |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796747
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-026 |
90 μm |
152.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11754459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-028 |
106 μm |
176.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11734439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-025 |
80 μm |
170.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-027 |
100 μm |
170.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11754439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-030 |
125 μm |
156.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-032 |
150μ m |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-033 |
160 μm |
166.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-035 |
200 μm |
162.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-038 |
250 μm |
161.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-040 |
300 μm |
176.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11704449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-043 |
400 μm |
152.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-036 |
212μ m |
176.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11794459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-044 |
425 μm |
162.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11724449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-049 |
630 μm |
155.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11714449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-046 |
500 μm |
168.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11789608
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-048 |
600μ m |
167.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706767
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-050 |
710 μm |
162.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11734449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-051 |
0,8mm |
152.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11754449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-057 |
1,25mm |
156.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-054 |
1 mm |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796777
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-058 |
1,4mm |
160.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11764449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-059 |
1,6mm |
155.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-062 |
2mm |
153.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
- Racks en acier inox avec une hauteur interne de 25 mm
- Diamètre : 200 mm
- Peau de tamis de test en acier inox
- Soudure en PVC
- Numéro d’identification et certificat de conformité
- Résistant à des températures jusqu’à 70°C
Especificaciones
200mm | |
1/boîte | |
Acier inoxydable |
Acier inoxydable | |
Tamis | |
25 mm |