Learn More
RETSCH Tamis de test avec toile métallique en acier inox de 200 mm de diamètre avec ISO
Marque: RETSCH 60.331.000063
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1Chaque | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
50mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
200mm | |
63 μm | |
ISO 3310/1 | |
Certificat de conformité |