Learn More
RETSCH Tamis d’essai en acier inox 203,2 x 25,4 mm (Dia x H), certificat ASTM, tailles de pores : 10 mm et plus
Marque:  RETSCH 60.141.125000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 11904692
  • 159.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
10-06-2021
Spécification
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Acier inoxydable
1Chaque
Tamis
Acier inoxydable
25,4mm
203,2mm
Acier inoxydable
125 mm
ASTM E 11
Agitateur AS 300