Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 25,4 mm (dia. x H), certificat ASTM, porosité : Moins de 10 mm
160.06€ - 186.56€
Specifications
Diamètre (métrique) externe | 203,2mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1Chaque |
Product Code | Brand | Porosité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Porosité | Price | Quantity & Availability | |||||
11904662
|
RETSCH
60.141.001700 |
1,70mm |
160.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974652
|
RETSCH
60.141.001000 |
1 mm |
160.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994652
|
RETSCH
60.141.001400 |
1,40mm |
160.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984652
|
RETSCH
60.141.001180 |
1,18mm |
160.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924662
|
RETSCH
60.141.002360 |
2,36mm |
160.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11944662
|
RETSCH
60.141.002800 |
2,80mm |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914662
|
RETSCH
60.141.002000 |
2 mm |
160.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934662
|
RETSCH
60.141.003350 |
3,35mm |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954662
|
RETSCH
60.141.004000 |
4 mm |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964662
|
RETSCH
60.141.004750 |
4,75mm |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974662
|
RETSCH
60.141.005600 |
5,60mm |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914672
|
RETSCH
60.141.009500 |
9,50mm |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984662
|
RETSCH
60.141.006300 |
6,30mm |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904672
|
RETSCH
60.141.006700 |
6,70mm |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994662
|
RETSCH
60.141.008000 |
8 mm |
186.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Specifications
203,2mm | |
Acier inoxydable | |
1Chaque | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 300 |
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
25,4mm |