Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 25,4 mm (dia. x H), certificat ISO, porosités en micromètres
Marque:  RETSCH 60.140.000250
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 11904472
  • 148.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2024
Spécification
Acier inoxydable
Acier inoxydable
1Chaque
Tamis
Acier inoxydable
25,4mm
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
203,2mm
250 μm
ISO 3310/1
Agitateur AS 300