Learn More
RETSCH Tamis d’essai en acier inox 203,2 x 25,4 mm (Dia x H), certificat ISO, tailles de pores : 10 mm et plus
Marque:  RETSCH 60.140.013200
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 11974512
  • 221.54€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2024
Spécification
Acier inoxydable
Acier inoxydable
1Chaque
Tamis
Acier inoxydable
25,4mm
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
203,2mm
13,20mm
ISO 3310/1
Agitateur AS 300