Learn More
RETSCH Tamis d’essai en acier inox 203,2 x 25,4 mm (Dia x H), certificat ISO, tailles de pores : 10 mm et plus
Marque: RETSCH 60.140.018000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1 chaque | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
25,4mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
203,2mm | |
18 mm | |
ISO 3310/1 | |
Agitateur AS 300 |