Learn More
RETSCH Tamis d’essai en acier inox 203,2 x 25,4 mm (Dia x H), certificat ISO, tailles de pores : Moins de 10 mm
Marque:  RETSCH 60.140.009500
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 11924512
  • 130.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
11-06-2021
Spécification
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Acier inoxydable
1Chaque
Tamis
Acier inoxydable
25,4mm
203,2mm
Acier inoxydable
9,50mm
ISO 3310/1
Agitateur AS 300