Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox
Utilisez ces tamis de test pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire. Les tamis de test avec cadre en acier inox Endecotts™ peuvent être fournis avec des tailles d’ouverture allant de 125 mm à 20 microns en versions pleine et demi-hauteur.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.38610kg
Description
- Fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement, disponibles en diamètres de 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 ou 450 mm ainsi que de 3, 8, 12 ou 18 pouces.
- Cadre de précision (garantit un emboîtement constant)
- Ouverture précise (conformément aux normes ISO 3310-1 , ASTM E11 ou autres spécifications)
- Filet naturel (écoulement libre de l’échantillon)
- Totalement étanche (aucune fissure donc pas de perte de matériau)
- Maille uniformément tendue (assure une analyse précise)
- Bord sûr (son grand rayon le rend confortable à manipuler)
- Numéro de série (assure une traçabilité complète)
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1Chaque | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
50,8mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
203,2mm | |
710 μm | |
ISO 3310/1 | |
Agitateur AS 300 |