Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 50,8 mm (dia. x H), certificat ISO, porosités en micromètres
Marque:  RETSCH 60.149.000900
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Code produit. 10360952
  • 151.58€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Spécification
Acier inoxydable
Acier inoxydable
1Chaque
Tamis
Acier inoxydable
50,8mm
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
203,2mm
900 μm
ISO 3310/1
Agitateur AS 300