Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox 203,2 x 50,8 mm (dia. x H), certificat ISO, porosité : 10 mm et plus
Marque: RETSCH 60.149.031500
28.76 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1Chaque | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
50,8mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
203,2mm | |
31,50mm | |
ISO 3310/1 | |
Agitateur AS 300 |