Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, argent, trou central 10 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™
42.92 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- 20mm
- Joint combiné
- aluminium
- Bouchon li>Orifice central
Spécification
Caoutchouc naturel / TEF | |
20 mm | |
Espace supérieur | |
1,3 mm |
Transparent, Transparent | |
Aluminium | |
100 | |
Bouchon à sertir |