Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, argent, bouchon Headspace (bouchon avec système de dépressurisation)
Les joints avec système de décompression (aluminium-PR) s’ouvrent lorsque la pression interne dépasse 3,0±0,5 bar.
Marque: Fisherbrand™
609.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg
Description
- 20mm
- Joint combiné
- aluminium
- Bouchon Headspace
- Orifice central
Spécification
Silicone/PTFE | |
20 mm | |
Espace supérieur | |
3,2 mm |
Blanc, Blanc | |
Aluminium | |
1000 | |
Bouchon à sertir |