Learn More
Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Les flacons pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate et un joint à sertir avec une finition à bord biseauté ou carré ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 20-ACB
40.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
Les flacons Thermo Scientific™ pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate, un joint à sertir avec une finition de bord biseautée ou carrée, ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Choisissez des matériaux de septum pour répondre à vos besoins.- Les bouchons en butyle gris sont un septum économique pour des applications à basse température (125°C) ou à basse pression.
- Les septa en PTFE gris / caoutchouc rouge constituent un choix économique lorsqu’une barrière en PTFE est souhaitée.
- Septa PurePack en PTFE / silicone blanc pour l’analyse générale des composés volatils.
- Les septa en PTFE gris / butyle noir moulé offrent une fermeture hermétique plus sûre contre la perte de gaz fixes.
- Le septum en PTFE / silicone bleu haute pureté réduit le bruit de fond des substances extractibles ou le dégazage des contaminants volatils.
- Le septum en caoutchouc noir est un choix économique pour les applications où des niveaux réduits de pénétration de vapeur sont souhaités.
Kits pratiques non-assemblés
Spécification
Argent | |
20 mm | |
Argent | |
Aluminium | |
7 mm | |
20 mm |
Bouchon à sertir de 20 mm, orifice de 8 mm | |
20 mm | |
Aluminium | |
Bouchon à sertir (avec opercule) | |
500 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.