Learn More
Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Les flacons pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate et un joint à sertir avec une finition à bord biseauté ou carré ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ C4020-320
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 20.56000kg
Description
Les flacons Thermo Scientific™ pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate, un joint à sertir avec une finition de bord biseautée ou carrée, ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
- Flacons à fond rond de 20 ml
Comprend :
100 flacons et 100 bouchons avec septa préinstallés
Spécification
Argent | |
20 mm | |
Transparent | |
Non | |
PTFE / silicone | |
1000 | |
21 ml | |
Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 7,5 mm, dépressurisation) | |
Kit pratique de flacons à sertir à espace de tête de 20 mm | |
20 mm |
Kit pratique, flacon à sertir pour analyse d’espace de tête de 20 mm, bord biseauté, fond rond, bouchon à sertir avec système dépressurisation, orifice de 7,5 mm | |
23 mm | |
Verre | |
20 ml | |
Flacon : C4020-2, bouchon : C4020-32AP | |
Fond rond | |
Aluminium-PR | |
75 mm | |
20 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.