Learn More
Thermo Scientific™ Flacons pour analyse d’espace de tête de 20 mm, septum et bouchons
Les flacons pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate et un joint à sertir avec une finition à bord biseauté ou carré ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Marque:  Thermo Scientific™ C4020-32
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Code produit. 12490268
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Les flacons Thermo Scientific™ pour analyse d’espace de tête sont disponibles en verre transparent ou ambré avec une base arrondie ou plate, un joint à sertir avec une finition de bord biseautée ou carrée, ou avec une finition filetée. Les flacons, le septum et les bouchons pour analyse d’espace de tête peuvent être achetés en différentes quantités, en kit pratique séparément ou ensemble, pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Choisissez des matériaux de septum pour répondre à vos besoins.
  • Les bouchons en butyle gris sont un septum économique pour des applications à basse température (125°C) ou à basse pression.
  • Les septa en PTFE gris / caoutchouc rouge constituent un choix économique lorsqu’une barrière en PTFE est souhaitée. 
  • Septa PurePack en PTFE / silicone blanc pour l’analyse générale des composés volatils. 
  • Les septa en PTFE gris / butyle noir moulé offrent une fermeture hermétique plus sûre contre la perte de gaz fixes.
  • Le septum en PTFE / silicone bleu haute pureté réduit le bruit de fond des substances extractibles ou le dégazage des contaminants volatils. 
  • Le septum en caoutchouc noir est un choix économique pour les applications où des niveaux réduits de pénétration de vapeur sont souhaités.
Kits pratiques non-assemblés
Les kits pratiques non assemblés de flacons pour analyse d’espace de tête National et Chromacol permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons et comprennent des quantités équivalentes de flacons et de joints en aluminium argenté avec septa pré-installés pour plus de commodité.
Spécification
Spécification
Septum pour bouchons à sertir de 20 mm
Brun clair, Blanc
Septum uniquement
3,2 mm
20 mm
PTFE, Silicone
100