Learn More
Hamilton™ Calibre 24, aiguille RN à pavillon petit, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte
Les aiguilles amovibles à petite embase (RN) peuvent être utilisées avec les seringues de type amovibles (RN) de 100 μ l et moins. La longueur standard de l’aiguille est de 2 po. / 51 mm. Les aiguilles amovibles (RN) sont vendues en boîtes de six. Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Marque: Hamilton™ 7731-09
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fiche technique
Jauge | Jauge 24 |
---|---|
Type de pointe | 5 ou AS |
Longueur de l’aiguille | Longueur de l’aiguille sur mesure |
Autoclavable | Oui |
Quantité de ventes | Six aiguilles par boîte |
Moyeu | RN petit |
Spécification
24 g | |
Petite embase RN |