Learn More
BRAND™ 24-well Insert 2in1, PET-Membrane
The cellGrade™ plus surface of the membranes ensures excellent cell attachment and growth. The highly transparent membranes give you good visibilty of your cell cultures, and the high pore density contributes to good permeability.
253.00€ - 280.00€
Spécification
Matériau PET
Nb de puits 24
Stérilité Sterile
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Taille de pore Nb par paquet Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de pore Nb par paquet Prix Quantité et disponibilité  
16104957 Afficher les documents BRAND™
782710
0.4 μm 48 x 1 280.00€
48 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
06-07-2020
Ajouter au panier
16114957 Afficher les documents BRAND™
782711
0.4 μm 4 x 12 253.00€
48 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
06-07-2020
Ajouter au panier
16124957 Afficher les documents BRAND™
782716
8 μm 48 x 1 280.00€
48 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
06-07-2020
Ajouter au panier
16134957 Afficher les documents BRAND™
782717
8 μm 4 x 12 253.00€
48 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
06-07-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Use Inserts in a hanging or standing position
  • For 24-well plates or culture dishes
  • Achieve uniform and controlled cell growth due to surface treatment, without coatings
Spécification
Spécification
PET
24
Sterile