Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation 250 μl pour format de pointe Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo96
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Automatisation
Caractéristiques:
Apyrogène, avec étiquette inférieure
Apyrogènes
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Description
Les pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir une qualité et des performances constantes.
- En PP transparent
- Maxymum Recovery™ améliore davantage la justesse et la précision tout en réduisant la perte d’échantillon
- Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Apyrogènes
- Disponibles non stériles ou stériles
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase |
| À utiliser avec (application) | Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus |
| Caractéristiques | Apyrogène, avec étiquette inférieure |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation |
| Afficher plus |