Learn More
(2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phénylbutane, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 395020010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 98737-29-2 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
98737-29-2 | |
263.34 | |
NVPOUMXZERMIJK-QWHCGFSZSA-N | |
9903372 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C2CO2 |
C15H21NO3 | |
MFCD02258997 | |
2s,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, 2s,3s-n-t-boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2s,3s-1,2-epoxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutane, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl s-r*,r*---1-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenyl-ethyl carbamate, 2s,3s---3-t-boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, ksc523o6b | |
N-[(1S)-1-[(2S)-oxirane-2-yl]-2-phényl]carbamate de tert-butyle |
Spécification
(2S, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane | |
125.0°C to 127.0°C | |
98737-29-2 | |
100.0 | |
C15H21NO3 | |
2s,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, 2s,3s-n-t-boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2s,3s-1,2-epoxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutane, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl s-r*,r*---1-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenyl-ethyl carbamate, 2s,3s---3-t-boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, ksc523o6b | |
NVPOUMXZERMIJK-QWHCGFSZSA-N | |
N-[(1S)-1-[(2S)-oxirane-2-yl]-2-phényl]carbamate de tert-butyle | |
9903372 | |
98% |
Flacon en verre | |
1g | |
97.5 | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD02258997 | |
Solubility in water: <0.1% (20°C) | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C2CO2 | |
263.34 | |
263.34 |
Sécurité et traitement
- (2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.