Learn More
2xYT Broth (poudre / génétique moléculaire), Fisher BioReagents
For use in molecular genetics
Marque:  Fisher Bioreagents BP2467-2
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 2.05000kg
Code produit. 10011223
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Utilisation de la formulation : 31,0 g/L
Spécification
Spécification
<4°C
Poudre
31g/L
Flacon poly
2xyt Broth
Bacterial Culture
Génétique moléculaire
2000 g
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents