Learn More
3-(1,1,1-tributylstannyl)pyridine, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698836
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
59020-10-9
C17H31NSn
368.152
MFCD00052054
CFQJBWKKHCMCGJ-UHFFFAOYSA-N
3-tributylstannyl pyridine, 3-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 3-pyridyltri-n-butyltin, pyridine, 3-tributylstannyl, 3-tri-n-butylstannyl pyridine, 3-pyridyltributylstannane, 3-tributylstannylpyridine, 3-tris but-1-ylstannyl pyridine, 3-tributylstannanyl-pyridine, 3-pyridyltributyltin
3483848
tributyl(pyridine-3-yl)stannane
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CC=C1
59020-10-9
C17H31NSn
368.152
MFCD00052054
CFQJBWKKHCMCGJ-UHFFFAOYSA-N
3-tributylstannyl pyridine, 3-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 3-pyridyltri-n-butyltin, pyridine, 3-tributylstannyl, 3-tri-n-butylstannyl pyridine, 3-pyridyltributylstannane, 3-tributylstannylpyridine, 3-tris but-1-ylstannyl pyridine, 3-tributylstannanyl-pyridine, 3-pyridyltributyltin
3483848
tributyl(pyridine-3-yl)stannane
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CC=C1
Nom chimique ou matériau 3-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 368.15
Pourcentage de pureté 90%