Learn More
[3-(1,3-Thiazol-2-yl)phényl]méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3484530
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
672324-88-8
C10H10N2S
190.264
MFCD08741424
UGCRMJJXRCJZHJ-UHFFFAOYSA-N
3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methylamine, 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl benzylamine, benzenemethanamine, 3-2-thiazolyl, 2-3-aminomethyl phenyl-1,3-thiazole, benzenemethanamine,3-2-thiazolyl
18525727
[3-(1,3-thiazol-2-yl)phényl]méthanamine
C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=NC=CS2
672324-88-8
C10H10N2S
190.264
MFCD08741424
UGCRMJJXRCJZHJ-UHFFFAOYSA-N
3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methylamine, 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl benzylamine, benzenemethanamine, 3-2-thiazolyl, 2-3-aminomethyl phenyl-1,3-thiazole, benzenemethanamine,3-2-thiazolyl
18525727
[3-(1,3-thiazol-2-yl)phényl]méthanamine
C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=NC=CS2
Nom chimique ou matériau [3-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 190.27
Pourcentage de pureté 97%