Learn More
3-(1-Méthyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde |
% min. CAS | 89.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole |
Poids de la formule | 186.21 |
Pourcentage de pureté | 90% |