Learn More
3-(1 H-pyrrol-1-yl)benzaldéhyde, 95+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510241
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
129747-77-9
C11H9NO
171.20
MFCD03086140
PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
2776528
3-pyrrole-1-ylbenzaldéhyde
O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
129747-77-9
C11H9NO
171.20
MFCD03086140
PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
2776528
3-pyrrole-1-ylbenzaldéhyde
O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Synonyme 3-1h-pyrrol-1-yl benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrrol-1-yl, benzaldehyde, 3-1h-pyrrol-1-yl, acmc-20airb, 3-pyrrolylbenzaldehyde, 3-1-pyrrolyl benzaldehyde
Poids de la formule 171.2
Pourcentage de pureté 95%