Learn More
3-(1 H-pyrrol-1-yl)propanenitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propanenitrile |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 120.15 |