Learn More
3-(2-furyl)-1H-pyrazol-5-amine, 95+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-amine |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 149.15 |
Pourcentage de pureté | 95% |