Learn More
3-(2-furyl)-1H-pyrazol-5-amine, 95+%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510018
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
96799-02-9
C7H7N3O
149.153
XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 3-2-furyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-2-furyl pyrazole, 3-amino-5-2-furyl pyrazole, 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-2-furyl-1h-pyrazole, 5-2-furanyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-fur-2-yl-1h-pyrazole, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-amine
523183
5-(furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)N
96799-02-9
C7H7N3O
149.153
XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 3-2-furyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-2-furyl pyrazole, 3-amino-5-2-furyl pyrazole, 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-2-furyl-1h-pyrazole, 5-2-furanyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-fur-2-yl-1h-pyrazole, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-amine
523183
5-(furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)N
Nom chimique ou matériau 3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-amine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 95%