Learn More
3-(2-Méthyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 187.24 |
Pourcentage de pureté | 97% |