Learn More
3-[2-(triméthylsilyl)éthynyl]benzèneboronic acide pinacol ester, 97 %, Alfa Aesar™
Marque: Alfa Aesar H58731.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 915402-03-8 Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Description
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
Identifiants chimiques
915402-03-8 | |
300.28 | |
LDKJXCOLGXLWKP-UHFFFAOYSA-N | |
17999151 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)C#C[Si](C)(C)C |
C17H25BO2Si | |
MFCD08706285 | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilanylethynyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylethynyl-trimethylsilane, trimethyl 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, 3-trimethylsilyl ethynyl phenylboronic acid pinacol ester, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, amtb201, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzeneboronic acid pinacol ester | |
Triméthyl-[2-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]éthynyl]silane |
Spécification
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester | |
5g | |
C17H25BO2Si | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilanylethynyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylethynyl-trimethylsilane, trimethyl 2-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, 3-trimethylsilyl ethynyl phenylboronic acid pinacol ester, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl silane, amtb201, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzeneboronic acid pinacol ester | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)C#C[Si](C)(C)C | |
300.28 | |
300.28 |
86°C to 90°C | |
915402-03-8 | |
MFCD08706285 | |
LDKJXCOLGXLWKP-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthyl-[2-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]éthynyl]silane | |
17999151 | |
97% |