Learn More
Acide 3,3,3-aminocephalosporanique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779776
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
100 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
2516-99-6
C3H3F3O2
128.05
MFCD00153292
KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
2777972
Acide 3,3,3-trifluoropropanoïque
C(C(=O)O)C(F)(F)F
2516-99-6
C3H3F3O2
128.05
MFCD00153292
KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
2777972
Acide 3,3,3-trifluoropropanoïque
C(C(=O)O)C(F)(F)F
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 3, 3-Trifluoropropionic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9.7°C
Couleur Incolore
Densité 1.4500g/mL
Point d’ébullition 146°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire F3CCH2COOH
Indice de réfraction 1.3320 to 1.334
Quantité 1 mL
Gravité spécifique 1.45
Poids de la formule 128.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.