Learn More
3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510062
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
54827-17-7
C16H20N2
240.35
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
41206
4-(4-amino-3,5-diméthylphényl)-2,6-diméthylaniline
CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
54827-17-7
C16H20N2
240.35
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
41206
4-(4-amino-3,5-diméthylphényl)-2,6-diméthylaniline
CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
Point de fusion 167.0°C to 170.0°C
Couleur Blanc crème
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2N(CH3)2C6H2-)2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in methanol, soluble in solvents
Poids de la formule 240.35
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3`,5,5`-Tetramethylbenzidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.