Learn More
Dichlorhydrate de 3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine hydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15441423
208.01 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
CAS 207738-08-7
Point de fusion >300.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formule moléculaire C16H22Cl2N2
Formule linéaire 2HCl·xH2O
Numéro MDL MFCD00150104
Quantité 5 g
Synonyme 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Clé InChI NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Nom IUPAC 4-(4-amino-3,5-diméthylphényl)-2,6-diméthylaniline ; dihydraté ; dichlorochlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 313.27
CID PubChem 19836601
Poids de la formule 313.26
Pourcentage de pureté 98+%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate