Learn More
Chlorhydrate de 3-[3-(chlorométhyl)phénoxy]-N,N-diméthylpropylamine, 95 %, Maybridge
Marque:  Maybridge CC59474DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 926921-62-2 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Code produit. 10002134
  • 111.00€ / 1g
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Identifiants chimiques
926921-62-2
264.19
MCRYCZSEVCPYAW-UHFFFAOYSA-N
24229607
Cl.CN(C)CCCOC1=CC=CC(CCl)=C1
C12H19Cl2NO
MFCD09702394
3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 3-3-dimethylamino propoxy benzyl chloride hydrochloride, 3-3-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-3-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-propanamine,3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethyl-,hydrochloride 1:1, 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
{3-[3-(chlorométhyle)phenoxy]propyl}chlorhydrate de diméthyleamine
Spécification
3-[3-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride
1g
94.5
95%
MFCD09702394
MCRYCZSEVCPYAW-UHFFFAOYSA-N
{3-[3-(chlorométhyle)phenoxy]propyl}chlorhydrate de diméthyleamine
24229607
95%
Flacon en verre ambré
926921-62-2
100.0
C12H19Cl2NO
3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 3-3-dimethylamino propoxy benzyl chloride hydrochloride, 3-3-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-3-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-propanamine,3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethyl-,hydrochloride 1:1, 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
Cl.CN(C)CCCOC1=CC=CC(CCl)=C1
264.19
264.19
Vidéos
FDS Documents
Certificats