Learn More
Chlorhydrate de 3-[3-(chlorométhyl)phénoxy]-N,N-diméthylpropylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-[3-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Nom IUPAC | {3-[3-(chloromethyl)phenoxy]propyl}dimethylamine hydrochloride |
Poids de la formule | 264.19 |
Pourcentage de pureté | 95% |