Learn More
3,3-diéthoxy-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021544
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
16777-87-0
C7H16O3
148.20
MFCD00074850
ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
140135
3,3-diéthoxypropan-1-ol
CCOC(CCO)OCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
16777-87-0
C7H16O3
148.20
MFCD00074850
ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
140135
3,3-diéthoxypropan-1-ol
CCOC(CCO)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3, 3-Diethoxy-1-propanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9410g/mL
Point d’ébullition 90°C to 93°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CH2O)2CHCH2CH2OH
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.941
Synonyme 3,3-diethoxy-1-propanol, 3,3-diethoxypropanol, 1-propanol, 3,3-diethoxy, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 3, 3-diethoxypropanol, acmc-1c5mk, 1-propanol,3,3-diethoxy
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3-Diethoxy-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.