Learn More
3,3’-Diméthoxybenzil, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045676
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
40101-17-5
C16H14O4
270.284
MFCD00038221
PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
3,3'-dimethoxybenzil, 1,2-bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 3-methoxyphenyl, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 3-methoxyphenyl, bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 3-methoxyphenyl ethanedione, acmc-20a2cz, 3,3'-dimethoxy benzil, d01vau, benzil-based compound, 22
123493
1,2-bis(3-méthoxyphényl)éthane-1,2-dione
COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC(=CC=C2)OC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
40101-17-5
C16H14O4
270.284
MFCD00038221
PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
3,3'-dimethoxybenzil, 1,2-bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 3-methoxyphenyl, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 3-methoxyphenyl, bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 3-methoxyphenyl ethanedione, acmc-20a2cz, 3,3'-dimethoxy benzil, d01vau, benzil-based compound, 22
123493
1,2-bis(3-méthoxyphényl)éthane-1,2-dione
COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC(=CC=C2)OC
3,3'-Dimethoxybenzil used in the preparation of benzil derivatives. It is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,3′-diméthoxybenzyle utilisé dans la préparation des dérivés du benzyle. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,3'-Dimethoxybenzil
Point de fusion 81°C to 83°C
Quantité 1 g
Beilstein 2382124
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 270.29
Pourcentage de pureté ≥99%