Learn More
3,3-diméthylbutyraldéhyde, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 257260050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2987-16-8 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 1989 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
2987-16-8 | |
100.16 | |
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N | |
76335 | |
CC(C)(C)CC=O |
C6H12O | |
MFCD00042807 | |
3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd | |
3,3-diméthylbutanal |
Spécification
3, 3-Dimethylbutyraldehyde | |
13°C | |
Flacon en verre | |
0.798 | |
104°C to 106°C | |
-24°C | |
2987-16-8 | |
(CH3)3CCH2CHO | |
3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd | |
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-diméthylbutanal | |
76335 | |
Liquide |
0.7980g/mL | |
Authentic | |
1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm) | |
0.98 mPa.s (20°C) | |
Incolore | |
5g | |
C6H12O | |
MFCD00042807 | |
Solubility in water: 7.3g/L (20°C) | |
CC(C)(C)CC=O | |
100.16 | |
100.16 | |
≥94% |
Sécurité et traitement
- 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.