Learn More
Acide 3-(3-méthoxyphényl)propionique, 99 %, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 458110050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 10516-71-9 Poids : 0.00500kg
Quantité. 5g
Code produit. 15432212
  • 40.49€ / 5g
Expédition estimée
09-02-2021
Identifiants chimiques
10516-71-9
180.21
3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
Acide 3-(3-méthoxyphényl)propanoïque
C10H12O3
BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
66336
COC1=CC=CC(=C1)CCC(=O)O
Spécification
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
43.0°C to 46.5°C
10516-71-9
C10H12O3
BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Acide 3-(3-méthoxyphényl)propanoïque
66336
99%
Authentic
5g
98.5% min. (HPLC)
3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
COC1=CC=CC(=C1)CCC(=O)O
180.21
180.21