Learn More
[3-(3-Méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phényl]méthanol, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC49509DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 916766-84-2 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
916766-84-2 | |
190.202 | |
ZBIYTANHMLGZFB-UHFFFAOYSA-N | |
24229498 | |
CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO |
C10H10N2O2 | |
MFCD09817471 | |
3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl alcohol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl | |
[3-(3-Méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phényl]méthanol |
Spécification
[3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09817471 | |
ZBIYTANHMLGZFB-UHFFFAOYSA-N | |
[3-(3-Méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phényl]méthanol | |
24229498 | |
97% |
Flacon en verre ambré | |
916766-84-2 | |
100.0 | |
C10H10N2O2 | |
3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl alcohol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl | |
CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO | |
190.202 | |
190.2 |